Få mere at vide
Azpack™ Polypropylene Storage Container
Artikelnummer. 11328063
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
110 ml
13.000 ml
1800 ml
2250 ml
250 ml
3000 ml
370 ml
3750 ml
4350 ml
500 ml
6500 ml
750 ml
7500 ml
Dimensioner (L x B x H):
135 x 135 x 50 mm
140 x 140 x 140 mm
175 x 120 x 60 mm
195 x 140 x 60 mm
220 x 155 mm (B x H)
230 x 98 mm (B x H)
235 x 170 x 85 mm
270 x 195 x 105 mm
270 x 270 x 125 mm
325 x 235 x 145 mm
335 x 335 x 165 mm
85 x 100 mm (B x H)
85 x 37 mm (B x H)
85 x 70 mm (B x H)
Form:
Firkant
Rektangulær
Rund
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11328063
Brand: Azpack™ 11328063
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Keep food safe and ingredients fresh. Azpack™ Polypropylene Storage Container includes a snap on, airtight lid.
  • Professional food storage quality
  • Lid styled for easy opening and resealing
  • 100% airtight
  • Clear polypropylene material
  • Safe for dishwasher, microwave and fridge/freezer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 6500 ml
Certificeringer/compliance 2002/72/EC, BSEN 1186:2002
Lukketype Snap-on Lid
Farve Clear
Materiale Polypropylene
Form Firkant
Til brug med (applikation) Storage
Inkluderer Snap-On Lid
Produkttype Storage Box
Mængde 1 Each
Dimensioner (L x B x H) 270 x 270 x 125 mm
Længde (metrisk) 260 mm
Længde (metrisk) interiør 175 to 245 mm
Bredde (metrisk) 260 mm
Bredde (metrisk) interiør 175 to 245 mm
Højde (metrisk) 125 mm
Højde (metrisk) interiør 119 to 120 mm