Learn More
Fisherbrand™ Opbevaringsbokse af polypropylen med låg, autoklaverbare, til EPA-hætteglas
Product Code. p-7113853 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Dimensioner (L x B x H):
130 x 130 x 80 mm
130 x 130 x 105 mm
Til brug med (udstyr):
Til 20 ml EPA hætteglas
Til 30ml, 40ml EPA hætteglas
Antal steder:
10 hulrum
16 hulrum
Unit Size:
Hver
Product Code. 12652465
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Temperaturbestandig fra -80° op til +100° .
  • Opbevaringsboks
  • Inkluderer cover
  • Med alfanumerisk indeksering for lettere hætteglasidentifikation
  • Stabelbar for effektiv opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Violet
Til brug med (udstyr) Til 30ml, 40ml EPA hætteglas
Antal steder 10 hulrum
Dimensioner (L x B x H) 130 x 130 x 105 mm