Få mere at vide
Fisherbrand™ Opbevaringsbokse af polypropylen med låg, autoklaverbare, til EPA-hætteglas
Artikelnummer. 12652505 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
130 x 130 x 80 mm
130 x 130 x 105 mm
Til brug med (udstyr):
Til 20 ml EPA hætteglas
Til 30ml, 40ml EPA hætteglas
Antal steder:
10 hulrum
16 hulrum
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Til brug med (udstyr) Antal steder unitSize
12652505 130 x 130 x 80 mm Til 20 ml EPA hætteglas 16 hulrum Hver
12652465 130 x 130 x 105 mm Til 30ml, 40ml EPA hætteglas 10 hulrum Hver
2 options
Artikelnummer. 12652505
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Temperaturbestandig fra -80° op til +100° .
  • Opbevaringsboks
  • Inkluderer cover
  • Med alfanumerisk indeksering for lettere hætteglasidentifikation
  • Stabelbar for effektiv opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Violet
Til brug med (udstyr) Til 20 ml EPA hætteglas
Antal steder 16 hulrum
Dimensioner (L x B x H) 130 x 130 x 80 mm