Få mere at vide
Fisherbrand™ Opbevaringsbokse af polypropylen med låg, kan autoklaveres, alfanumerisk kodet
Artikelnummer. 12682495 Shop alle Fisherbrand produkter
Orange, Hver
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klarhed
Orange
Pink (Pink)
Pakningsstørrelse:
Hver
Temperaturbestandig fra -80° op til +100° .
  • Til 1,5 mL, 1,8 mL, 2 mL hætteglas eller 2 mL shell hætteglas
  • Inkluderer cover
  • Dimension (L x B x H): 130 x 130 x 45 mm
  • 81 hulrum med alfanumerisk kodning af alle 4 marginer samt hulrummene i bunden
  • Med alfanumerisk indeksering for lettere hætteglasidentifikation
  • Stabelbar for effektiv opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Orange
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Opbevaringsbokse af polypropylen med låg, kan autoklaveres, alfanumerisk kodet >