Få mere at vide
Fisherbrand™ Opbevaringsbokse af polypropylen med låg, kan autoklaveres, alfanumerisk kodet Artikelnummer.: 12612505
Fisherbrand™ Opbevaringsbokse af polypropylen med låg, kan autoklaveres, alfanumerisk kodet
Artikelnummer. 12612505 Shop alle Fisherbrand produkter
Gul, Hver
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klarhed
Orange
Pink (Pink)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12612505
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Temperaturbestandig fra -80° op til +100° .
  • Til 1,5 mL, 1,8 mL, 2 mL hætteglas eller 2 mL shell hætteglas
  • Inkluderer cover
  • Dimension (L x B x H): 130 x 130 x 45 mm
  • 81 hulrum med alfanumerisk kodning af alle 4 marginer samt hulrummene i bunden
  • Med alfanumerisk indeksering for lettere hætteglasidentifikation
  • Stabelbar for effektiv opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gul
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Opbevaringsbokse af polypropylen med låg, kan autoklaveres, alfanumerisk kodet >