Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylene Storage Box with lid, Autoclavable
Artikelnummer. 15592320 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klarhed
Lyserød
Orange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Farve unitSize
15592320 Lyserød Pakke med 5
15502330 Blå Pakke med 5
15512330 Orange Pakke med 5
15522330 Gul Pakke med 5
15532330 Klarhed Pakke med 5
15582320 Grøn Pakke med 5
6 options
Artikelnummer. 15592320
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Temperature resistant from -80° up to +100°.
  • For 1.5mL, 1.8mL, 2mL vials or 2mL shell vials
  • Includes cover
  • Dimension (L x W x H): 67 x 67 x 45mm
  • 16 cavities
  • Stackable for efficient storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Lyserød