Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylene Storage Box with lid, Autoclavable
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blue
Green
Orange
Pink
Transparent
Yellow
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- For 1.5mL, 1.8mL, 2mL vials or 2mL shell vials
- Includes cover
- Dimension (L x W x H): 67 x 67 x 45mm
- 16 cavities
- Stackable for efficient storage
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Yellow |