Få mere at vide
Kartell™ Polypropylen-omrørestænger med flade ender
Længde (metrisk):
245 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Fremstillet af polypropylen for styrke og holdbarhed. Kartell™ Polypropylen-omrørestænger med flade ender giver to distinkte former til omrøring og skrabeapplikationer.
- Tilspidset krop giver styrke til den 12 mm trekantede skraber i den ene ende og fleksibilitet til et 15 mm paletknivsblad i den anden
- Hvid farve
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 245 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Type | Rørestang |