Få mere at vide
Kartell™ Polypropylen omrøringspaddles
Artikelnummer. p-8007250
Størrelse:
39 mm W x 15 mm H
57 mm W
65 mm W x 78 mm H
98.5 mm W
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11308623
Brand: Kartell™ 0042800
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af polypropylen og stål for styrke, holdbarhed og kemikalieresistens. Kartel™ Polypropylen-omrøringspaddles giver et robust udvalg af padler, der passer til ethvert omrøringsbehov.
  • Stålstang beklædt med polypropylen giver en stærk forbindelse til omrøreren
  • Stålstænger: 8 dia. x 350 mmL passer til standard omrører
  • Polypropylenblade er præmanent fastgjort til stængerne for stabilitet
    • Fast propel til vortex-omrøring
    • U-form for langsommere, men kraftigere omrøring
    • To størrelser af drejelige skovlhjul gør det muligt for bladene at blive introduceret gennem en lille åbning og derefter skubbes helt ud til omrøring
Tekniske data
Oversigt To faste knive til vortex-omrøring
Højde (metrisk) 15 mm
Størrelse 39 mm W x 15 mm H
Type Omrørende pagaj
Bredde (metrisk) 39 mm