Få mere at vide
Kartell™ Polypropylen omrøringspaddles
Artikelnummer. 11368623
Skift visning
Størrelse:
39 mm B x 15 mm H
57 mm bred
65 mm B x 78 mm H
98,5 mm bred
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11368623 65 mm B x 78 mm H Hver
11308623 39 mm B x 15 mm H Hver
10566961 57 mm bred Pakke med 5
10294471 98,5 mm bred Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11368623 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0043000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00 DKK
    126.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.65 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Konstrueret af polypropylen og stål for styrke, holdbarhed og kemikalieresistens. Kartel™ Polypropylen-omrøringspaddles giver et robust udvalg af padler, der passer til ethvert omrøringsbehov.
  • Stålstang beklædt med polypropylen giver en stærk forbindelse til omrøreren
  • Stålstænger: 8 dia. x 350 mmL passer til standard omrører
  • Polypropylenblade er præmanent fastgjort til stængerne for stabilitet
    • Fast propel til vortex-omrøring
    • U-form for langsommere, men kraftigere omrøring
    • To størrelser af drejelige skovlhjul gør det muligt for bladene at blive introduceret gennem en lille åbning og derefter skubbes helt ud til omrøring
Tekniske data
Oversigt U-formet til langsom, kraftig omrøring
Højde (metrisk) 78 mm
Størrelse 65 mm B x 78 mm H
Type Omrørende pagaj
Bredde (metrisk) 65 mm