Få mere at vide
Kartell™ Polypropylen omrøringspaddles
Artikelnummer. 11308623
Skift visning
Størrelse:
39 mm B x 15 mm H
57 mm bred
65 mm B x 78 mm H
98,5 mm bred
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
11308623 39 mm B x 15 mm H Hver
11368623 65 mm B x 78 mm H Hver
10566961 57 mm bred Pakke med 5
10294471 98,5 mm bred Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11308623 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0042800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00 DKK
    119.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.00 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af polypropylen og stål for styrke, holdbarhed og kemikalieresistens. Kartel™ Polypropylen-omrøringspaddles giver et robust udvalg af padler, der passer til ethvert omrøringsbehov.
  • Stålstang beklædt med polypropylen giver en stærk forbindelse til omrøreren
  • Stålstænger: 8 dia. x 350 mmL passer til standard omrører
  • Polypropylenblade er præmanent fastgjort til stængerne for stabilitet
    • Fast propel til vortex-omrøring
    • U-form for langsommere, men kraftigere omrøring
    • To størrelser af drejelige skovlhjul gør det muligt for bladene at blive introduceret gennem en lille åbning og derefter skubbes helt ud til omrøring
Tekniske data
Oversigt To faste knive til vortex-omrøring
Højde (metrisk) 15 mm
Størrelse 39 mm B x 15 mm H
Type Omrørende pagaj
Bredde (metrisk) 39 mm