Få mere at vide
Buerkle™ Omrøringspagaj af polypropylen
Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk):
Samlet længde: 1,17 m
Samlet længde: 1,71 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Omrøringspagaj af polypropylen til skånsom omrøring i plast- og glasbeholdere.
- Polypropylen
- Splintfri
- Warp resistent
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Grå |
| Oversigt | Samlet længde 171 cm |
| Til brug med (applikation) | Til skånsom omrøring i plast- og glasbeholdere |
| Bredde (metrisk) | 167 mm |
| Diameter (metrisk) | 20 mm (Rod Diameter) |
| Længde (metrisk) | Samlet længde: 1,71 m |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 1/stk. |
| Type | Omrørende pagaj |