Få mere at vide
Sampling Systems™ Polypropylen omrører
Artikelnummer. 15829511 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
1200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
15829511 1200 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15829511 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 8331P1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Denne omrører er ideel til omrøring af væsker i en tank eller kar i laboratoriet.
  • Kemisk resistent
  • Hygiejnisk design i ét stykke
  • Samlet længde på 1200 mm
Tekniske data
Produkttype Omrørere
Materiale Polypropylen
Stil Et stykke
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Væsker omrøres
Længde (metrisk) 1200 mm
Længde (metrisk) klinge 290 mm
Bredde (metrisk) klinge 133 mm