Få mere at vide
Bel Art™ Steriliseringsbakker af polypropylen med låg
Artikelnummer. 15462505
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
7 x 4 x 2,25 tommer.
11 x 6 x 3,25 tommer.
11 x 6 x 5 tommer.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
15462505 11 x 6 x 3,25 tommer.
11842692 7 x 4 x 2,25 tommer.
11872692 11 x 6 x 5 tommer.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462505 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F161890000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    315.00 DKK
    255.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 59.99 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Instrumentbakker til sterilisering
  • Glatte, afrundede hjørner for nem rengøring og sterilisering
  • Udadtil tilspidsede vægge tillader indlejring for kompakt opbevaring
  • Dæksler sættes ind i bakken for stabil stabling af fyldte bakker
  • Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3585 cm3
Dimensioner (L x B) 11 x 6 tommer. (29 x 15 cm)
Dimensioner (L x B x H) 11 x 6 x 3,25 tommer.
Farve Neutral
Højde (metrisk) 8.3 cm
Længde (metrisk) 27.9 cm
Materiale Polypropylen
Type Instrumentbakke
Bredde (metrisk) 15.5 cm
Inkluderer Dække
Længde (engelsk) 11''
Højde (engelsk) 3,25 tommer.
Form Rektangulær
Bredde (engelsk) 6 tommer