Få mere at vide
Polypropylene Sterilization Box
Artikelnummer. 10787645
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
10787645 Hver
1 options
Artikelnummer. 10787645 Leverandør Azlon Leverandørnr. PWP050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
  • Unique cylindrical box for pipette sterilisation
  • Autoclavable at 121°C
  • The patented telescopic thread closure enables the box length to be altered from 280mm to 500mm
Tekniske data
Materiale Polypropylene
Til brug med (applikation) Pipette sterilization
Produkttype Sterilizing boxes