Få mere at vide
Buerkle™ Polypropylen steriliserbar skål
Artikelnummer. p-8658019 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
0,9 l
1,7 l
3 l
4 l
7 l
13 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15495554
Brand: Buerkle™ 47020008
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Særligt stabil polypropylen steriliserbar skål med bred holdekant, kan stables, stoffer som størkner i skålen kan nemt fjernes.
  • Stabelbar
  • Størknede stoffer fjernes let
  • Polypropylen, hvid
  • Autoklaverbar op til +121 °C i 20 min.
  • Sikker til fødevarer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 0,9 l
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Form Rund
Type Skål
Højde (metrisk) 70 mm
Diameter (metrisk) 160 mm