Beskrivelse
- Stabelbar
- Størknede stoffer fjernes let
- Polypropylen, hvid
- Autoklaverbar op til +121 °C i 20 min.
- Sikker til fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 0,9 l |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Type | Bowl |
| Højde (metrisk) | 70 mm |
| Diameter (metrisk) | 160 mm |