Description
- Stabelbar
- Størknede stoffer fjernes let
- Polypropylen, hvid
- Autoklaverbar op til +121 °C i 20 min.
- Sikker til fødevarer
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 1,7 l |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Type | Bowl |
| Højde (metrisk) | 80 mm |
| Diameter (metrisk) | 200 mm |