Få mere at vide
Buerkle™ Polypropylen steriliserbar skål
Artikelnummer. 11951661 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
0,9 l
1,7 l
3 l
4 l
7 l
13 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11951661
Brand: Buerkle™ 47020045
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Særligt stabil polypropylen steriliserbar skål med bred holdekant, kan stables, stoffer som størkner i skålen kan nemt fjernes.
  • Stabelbar
  • Størknede stoffer fjernes let
  • Polypropylen, hvid
  • Autoklaverbar op til +121 °C i 20 min.
  • Sikker til fødevarer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 4 l
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Type Skål
Til brug med (udstyr) Velegnet til brug med fødevarer
nr. pr. pakke 1
Mængde 1/Pk.
Højde (metrisk) 120 mm
Diameter (metrisk) 280 mm