Beskrivelse
- Stabelbar
- Størknede stoffer fjernes let
- Polypropylen, hvid
- Autoklaverbar op til +121 °C i 20 min.
- Sikker til fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 13 l |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 180 mm |
| Diameter (metrisk) | 400 mm |