Få mere at vide
Ismatec™ Standard Tubing Connectors, Plastic
Slangestørrelse:
1,5 mm yderdiameter
2,5 mm yderdiameter
3,0 mm yderdiameter
4,0 mm yderdiameter
5,0 mm yderdiameter
6,0 mm yderdiameter
8,0 mm inderdiameter
Form:
Lige
T-form
Y-form
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Standard, non-reducing.
- Designed for Ismatec™ pump tubing.
- Available in different sizes, shapes, and compositions.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Acetal Resin (POM, Polyoxymethylene) |
| Til brug med | For 4.0mm I.D. Tubing |
| Emballagemængde | 10/Pk. |
| Slangestørrelse | 4,0 mm yderdiameter |
| Form | Lige |
| Produkttype | Standard Tubing Connector |