Få mere at vide
VITLAB™ Polypropylen standard fugestop
Standard konusled:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 60/46
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Let tilspidsede flaskepropper af polypropylen hjælper med at beskytte indholdet af laboratorieopbevaringsbeholdere.
- To stoptyper: firkantede og sekskantede hætter med en rød kerne
- Giver en tæt forsegling, der hjælper med at forhindre spild og fordampning
- Fremstillet af slidstærkt polypropylen for øget modstandsdygtighed over for kemikalier og varme
- Autoklaverbar ved 121 °C (2 bar) i henhold til DIN EN 285
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Gennemsigtig med rød kerne |
| Mængde | 1/Pk. |
| Standard konusled | NS 29/32 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Klarhed, Rød |
| Materiale | Polypropylen |
| Produkttype | Standard ledstoppere |
| Form | Firkantet knop |