Få mere at vide
VITLAB™ Polypropylen standard fugestop
Artikelnummer. 10505991
Standard konusled:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 60/46
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10505991
Brand: VITLAB™ 91094
Forsegl flasker, reagensglas, kolber og andre laboratoriebeholdere. VITLAB™ Polypropylen Standard Joint Stopper fås med en firkantet eller sekskantet hætte i en række standardstørrelser. Fremstillet af slidstærkt, autoklaverbart polypropylen.
Let tilspidsede flaskepropper af polypropylen hjælper med at beskytte indholdet af laboratorieopbevaringsbeholdere.
  • To stoptyper: firkantede og sekskantede hætter med en rød kerne
  • Giver en tæt forsegling, der hjælper med at forhindre spild og fordampning
  • Fremstillet af slidstærkt polypropylen for øget modstandsdygtighed over for kemikalier og varme
  • Autoklaverbar ved 121 °C (2 bar) i henhold til DIN EN 285
Tekniske data
Oversigt Gennemsigtig med rød kerne
Mængde 1/Pk.
Standard konusled NS 24/29
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Klarhed, Rød
Materiale Polypropylen
Produkttype Standard ledstoppere
Form Firkantet knop