Få mere at vide
VITLAB™ Polypropylen standard fugetragte
Artikelnummer. p-8007692
Diameter (metrisk) Øverst:
40 mm
50 mm
75 mm
Længde (metrisk) stilk:
17 mm
23 mm
30 mm
Oversigt:
Gevindstørrelse: NS 14/23
Gevindstørrelse: NS 19/26
Gevindstørrelse: NS 29/32
Højde (metrisk):
75 mm
95 mm
135 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 12826533
Brand: VITLAB™ 70494
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fyld flerhalsede reaktionskolber med standard halsled. VITLAB™ Polypropylen standard fugetragte er gennemsigtige, sideværts flade tragte, der passer tæt ind i standard halssamlinger for hurtig og nem påfyldning. Fås til en række standard halsstørrelser.
Velegnet til påfyldning af flydende eller pulveriserede reagenser i en reaktionskolbe under en reaktion
  • Sidefladet flad til brug med flerhalsede kolber
  • Velegnet til standard fugehalse i forskellige størrelser
  • Gennemsigtigt materiale til nem overvågning af påfyldningsforløb
  • Fremstillet af slidstærkt polypropylen
    • Kemisk resistent til brug med flydende eller pulveriserede reagenser
    • Temperaturbestandig og autoklaverbar
    • FDA-kvalitet
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 40 mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 75 mm
Farve Klarhed
Oversigt Gevindstørrelse: NS 14/23
Til brug med (applikation) Velegnet til påfyldning af flydende eller pulveriserede reagenser i en reaktionskolbe under en reaktion
Til brug med (udstyr) Flerhalsede kolber og enkelthalsede kolber med standard fælles halse
Længde (metrisk) stilk 17 mm
Mængde 10 Pakke
Produkttype Standard ledtragt