Få mere at vide
SCAT Kapillærskærer
Artikelnummer. 10180090 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve unitSize
10180090 Blå Hver
1 options
Artikelnummer. 10180090 Leverandør SCAT Leverandørnr. 900103
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kapillærskærer inkl. reserve klinge
Denne fræser er lavet af PP, blå, med klinge i rustfrit stål.
Tekniske data
Produkttype Kapillærskærer
Til brug med (udstyr) HPLC-kapillærer
Materiale Polypropylen
Farve Blå
Oversigt Clean Cut rørskærer inkl. reserve klinge
Til brug med (applikation) PFA og PP Fittings
Inkluderer Udskiftningsblad
nr. pr. pakke 1 hv.