Få mere at vide
Brand™ Stabelbar spidskasse af polypropylen
Artikelnummer. 15134997 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Holder:
Pipettespidser (1000μ L)
Pipettespidser (200μ L)
Pipettespidser (300μ L)
Pipettespidser (50μ L)
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Farve Pakningsstørrelse
15134997 Pipettespidser (200μ L) Gul Hver
15144997 Pipettespidser (1000μ L) Blå Hver
15124997 Pipettespidser (50μ L) Grå Hver
15154997 Pipettespidser (300μ L) Grøn Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15134997 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 732992
Outlet Corner
Brug rabatkode 28080
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Inkluderer spidsbakke. BRAND™ Stabelbar spidskasse af polypropylen leveres tom. Filter- og pipettespidser sælges separat.
  • Fremstillet af polypropylen
  • Inkluderer spidsbakke
  • Tom, til filter- og pipettespidser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gul
Holder Pipettespidser (200μ L)
Materiale Polypropylen
Stabelbar Ja
Til brug med (udstyr) Pipet og filterspidser
nr. pr. pakke Pakke m. 1 stk.
Mængde Pakke m. 1 stk.
Produkttype Tom tipkasse