Få mere at vide
Azpack™ Stewart™ Gastronorm Polypropylene Storage Container
Artikelnummer. 15289355
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
13.000 ml
13.200 ml
1600 ml
20,3 l
27,3 l
4000 ml
5700 ml
6100 ml
8300 ml
900 ml
9400 ml
Dimensioner (L x B x H):
176 x 108 x 104 mm (udvendig)
176 x 162 x 104 mm (udvendig)
265 x 162 x 154 mm (udvendig)
325 x 176 x 154 mm (udvendig)
325 x 265 x 104 mm
325 x 265 x 154 mm (udvendig)
354 x 325 x 154 mm (udvendig)
530 x 325 x 104 mm (udvendig)
530 x 325 x 150 mm (udvendig)
530 x 325 x 200 mm (udvendig)
530 x 325 x 69 mm (udvendig)
Pakningsstørrelse:
Hver
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) unitSize
15289355 27,3 l 530 x 325 x 200 mm (udvendig) Hver
11398073 900 ml 176 x 108 x 104 mm (udvendig) Hver
11388073 1600 ml 176 x 162 x 104 mm (udvendig) Hver
11378073 4000 ml 265 x 162 x 154 mm (udvendig) Hver
11368073 5700 ml 325 x 176 x 154 mm (udvendig) Hver
11358073 6100 ml 325 x 265 x 104 mm Hver
11348073 9400 ml 325 x 265 x 154 mm (udvendig) Hver
11338073 13.000 ml 354 x 325 x 154 mm (udvendig) Hver
11318073 8300 ml 530 x 325 x 69 mm (udvendig) Hver
11328073 13.200 ml 530 x 325 x 104 mm (udvendig) Hver
12338318 20,3 l 530 x 325 x 150 mm (udvendig) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15289355 Leverandør Azpack™ Leverandørnr. 15289355
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Keeps ingredients fresh and organized. Azpack™ Stewart™ Gastronorm Polypropylene Storage Container includes six pairs of different colored removable identiclips that fit the base and lid to help prevent cross-contamination.
  • Standardised stacking containers
  • Up to 90% nestability for efficient storage when not in use
  • Identiclip on both base and lid to help identify contents
  • Twelve colour coded clips with each container
  • Area for storage information
  • Designed for 100% airtight storage
  • Clear panels for easy identification of contents
  • Easy to read measurements on clear panels
  • Microwave and dishwasher safe up to 100°C
  • Freezer safe to –40°C
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 27,3 l
Farve Clear
Materiale Polypropylene
Til brug med (applikation) Storage
Til brug med (udstyr) Dishwasher, Freezer, Fridge
Inkluderer Six Pairs of Different Colored Removable Identiclips to Fit the Base and Lid
Produkttype Storage Container
Mængde 1 Each
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +110°C
Dimensioner (L x B x H) 530 x 325 x 200 mm (udvendig)
Længde (metrisk) 530 mm
Længde (metrisk) interiør 501 mm
Bredde (metrisk) 325 mm
Bredde (metrisk) interiør 296 mm
Højde (metrisk) 200 mm
Højde (metrisk) interiør 193 mm