Få mere at vide
Azpack™ Stewart™ Gastronorm Polypropylene Storage Container
Kapacitet (metrisk):
13.000 ml
13.200 ml
1600 ml
20,3 l
27,3 l
4000 ml
5700 ml
6100 ml
8300 ml
900 ml
9400 ml
Dimensioner (L x B x H):
176 x 108 x 104 mm (udvendig)
176 x 162 x 104 mm (udvendig)
265 x 162 x 154 mm (udvendig)
325 x 176 x 154 mm (udvendig)
325 x 265 x 104 mm
325 x 265 x 154 mm (udvendig)
354 x 325 x 154 mm (udvendig)
530 x 325 x 104 mm (udvendig)
530 x 325 x 150 mm (udvendig)
530 x 325 x 200 mm (udvendig)
530 x 325 x 69 mm (udvendig)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Standardised stacking containers
- Up to 90% nestability for efficient storage when not in use
- Identiclip on both base and lid to help identify contents
- Twelve colour coded clips with each container
- Area for storage information
- Designed for 100% airtight storage
- Clear panels for easy identification of contents
- Easy to read measurements on clear panels
- Microwave and dishwasher safe up to 100°C
- Freezer safe to –40°C
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 13.000 ml |
| Farve | Clear |
| Materiale | Plastic |
| Form | Rectangular |
| Til brug med (applikation) | Storage |
| Inkluderer | Six Pairs of Different Colored Removable Identiclips to Fit the Base and Lid |
| Monteringstype | Stackable |
| Produkttype | Storage Box |
| Mængde | 1 Each |
| Temperaturområde (metrisk) | -40°C to +110°C |
| Vis mere |