Få mere at vide
Azpack™ Stewart™ Gastronorm Polypropylene Storage Container
Artikelnummer. 11328073
Kapacitet (metrisk):
13.000 ml
13.200 ml
1600 ml
20,3 l
27,3 l
4000 ml
5700 ml
6100 ml
8300 ml
900 ml
9400 ml
Dimensioner (L x B x H):
176 x 108 x 104 mm (udvendig)
176 x 162 x 104 mm (udvendig)
265 x 162 x 154 mm (udvendig)
325 x 176 x 154 mm (udvendig)
325 x 265 x 104 mm
325 x 265 x 154 mm (udvendig)
354 x 325 x 154 mm (udvendig)
530 x 325 x 104 mm (udvendig)
530 x 325 x 150 mm (udvendig)
530 x 325 x 200 mm (udvendig)
530 x 325 x 69 mm (udvendig)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11328073
Brand: Azpack™ 11328073
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Keeps ingredients fresh and organized. Azpack™ Stewart™ Gastronorm Polypropylene Storage Container includes six pairs of different colored removable identiclips that fit the base and lid to help prevent cross-contamination.
  • Standardised stacking containers
  • Up to 90% nestability for efficient storage when not in use
  • Identiclip on both base and lid to help identify contents
  • Twelve colour coded clips with each container
  • Area for storage information
  • Designed for 100% airtight storage
  • Clear panels for easy identification of contents
  • Easy to read measurements on clear panels
  • Microwave and dishwasher safe up to 100°C
  • Freezer safe to –40°C
Especificaciones
Kapacitet (metrisk) 13.200 ml
Farve Clear
Materiale Plastic
Form Rectangular
Til brug med (applikation) Storage
Inkluderer Six Pairs of Different Colored Removable Identiclips to Fit the Base and Lid
Monteringstype Stackable
Produkttype Storage Box
Mængde 1 Each
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +110°C
Dimensioner (L x B x H) 530 x 325 x 104 mm (udvendig)
Længde (metrisk) 325 mm
Længde (metrisk) interiør 507 mm
Bredde (metrisk) 530 mm
Bredde (metrisk) interiør 302 mm
Højde (metrisk) 100 mm
Højde (metrisk) interiør 93 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado