Få mere at vide
Vitlab™ Stabelbart bæger af polypropylen
Artikelnummer. 11376090
Kapacitet (metrisk):
2000 mL
3000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Artikelnummer. 11376090
Brand: Vitlab™ 483941
Brug disse stabelbare bægerglas til en række generelle laboratorieapplikationer. VITLAB™ Stabelbare bæger i polypropylen har et stabilt håndtag og let læselig, trykt sort skala på begge sider. Volumen er lige synlig for venstre- og højrehåndede.
  • Meget gennemsigtig
  • For at bevare mærker anbefales rengøring ved højst °60 C
  • Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 148 mm
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 212 mm