Få mere at vide
Gilac™ Lufttætte køleskabsbokse
Beskrivelse
- 75 mm høj
- Fås i forskellige bredder
- Indholdet er synligt og genkendeligt
- Fleksibelt, lufttæt låg medfølger
- Fremstillet af polypropylen
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 20,3 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 0,6 l |
| Certificeringer/compliance | Overholdelse af fødevarekontakt |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukningsmateriale | LDPE |
| Lukketype | Lufttæt låg |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Rektangulær |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af mad |
| Vis mere |