Få mere at vide
Gilac™ Lufttætte køleskabsbokse
Artikelnummer. 11704926
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,6 l
2,5 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11704926 2,5 l
11794306 0,6 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11704926 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G602220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.65 DKK
    84.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 35.19 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Lufttætte køleskabsbokse giver fremragende til konservering af smag og beskyttelse mod udefrakommende lugte.
  • 75 mm høj
  • Fås i forskellige bredder
  • Indholdet er synligt og genkendeligt
  • Fleksibelt, lufttæt låg medfølger
  • Fremstillet af polypropylen
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 84,5 oz.
Kapacitet (metrisk) 2,5 l
Certificeringer/compliance Overholdelse af fødevarekontakt
Lukningsfarve Hvid
Lukningsmateriale LDPE
Lukketype Lufttæt låg
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Form Rektangulær
Til brug med (applikation) Opbevaring af mad
Produkttype Opbevaringsboks
Stil Stabelbar
Temperaturområde (engelsk) -4 °F til +194 °F (beholder), -15 °C til +5 °F
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +90 °C (beholder), -15 °C til +60 °C (låg)
Dimensioner (L x B x H) 220 x 220 x 75 mm
Længde (metrisk) 220 mm
Længde (engelsk) 8,7 tommer
Bredde (metrisk) 220 mm
Bredde (engelsk) 8,7 tommer
Højde (metrisk) 75 mm
Højde (engelsk) 3 tommer
Vægt (metrisk) 0.28 kg