Få mere at vide
VITLAB™ Polypropylen sprayflasker
Artikelnummer. 10445443
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10445443 1000 mL Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 10445443 Leverandør VITLAB™ Leverandørnr. 95286
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    483.00 DKK
    454.48 DKK / Pakke med 5
    Spare 28.52 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Polypropylen
Mængde 5 Pakke
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Produkttype Sprayflaske
Kun til forskningsformål