Få mere at vide
Vitlab™ Polypropylen sprayflasker
Artikelnummer. p-8000497
Kapacitet (metrisk):
400 mL
850 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 10302611
Brand: Vitlab™ 53510
Brug disse flasker til sprøjtning af rengørings- eller desinfektionsmidler, især i svært tilgængelige områder, samt applikationer i tyndtlagskromatografi. VITLAB™ Polypropylen sprayflasker har en sprøjteindsats med stabil, jævnt betjent pumpeudløser og justerbar spraydyse.
  • Hvide polypropylen sprayflasker
  • Sprøjtedysen kan reguleres fra den fineste tåge (nebuliserende) til en præcis væskestråle
  • Rækkevidde: ca. 3 til 4 meter
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 400 mL
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Ideel til sprøjtning af rengørings- eller desinfektionsmidler, især i svært tilgængelige områder, samt applikationer i tyndtlagskromatografi
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 5 Pakke
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Produkttype Sprayflaske
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Vis mere Vis mindre
Kun til forskningsformål