Få mere at vide
Vitlab™ Polypropylen sprayflasker
Artikelnummer. 15252509
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
400 mL
850 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15252509 850 mL Pakke med 5
10302611 400 mL Hver
12674970 400 mL Pakke med 5
10463291 850 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15252509 Fournisseur Vitlab™ Code fournisseur 53610
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Afficher toutes les promotions
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Brug disse flasker til sprøjtning af rengørings- eller desinfektionsmidler, især i svært tilgængelige områder, samt applikationer i tyndtlagskromatografi. VITLAB™ Polypropylen sprayflasker har en sprøjteindsats med stabil, jævnt betjent pumpeudløser og justerbar spraydyse.
  • Hvide polypropylen sprayflasker
  • Sprøjtedysen kan reguleres fra den fineste tåge (nebuliserende) til en præcis væskestråle
  • Rækkevidde: ca. 3 til 4 meter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kapacitet (metrisk) 850 mL
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Ideel til sprøjtning af rengørings- eller desinfektionsmidler, især i svært tilgængelige områder, samt applikationer i tyndtlagskromatografi
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 5 Pakke
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Produkttype Sprayflaske
Afficher plus Afficher moins
Kun til forskningsformål
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.