Få mere at vide
Vitlab™ Polypropylen sprayflasker
Artikelnummer. 12674970
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
400 mL
850 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12674970 400 mL Pakke med 5
10302611 400 mL Hver
10463291 850 mL Hver
15252509 850 mL Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12674970 Leverandør Vitlab™ Leverandørnr. 53510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    607.37 DKK
    360.45 DKK / Pakke med 5
    Spare 246.92 DKK
    40% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug disse flasker til sprøjtning af rengørings- eller desinfektionsmidler, især i svært tilgængelige områder, samt applikationer i tyndtlagskromatografi. VITLAB™ Polypropylen sprayflasker har en sprøjteindsats med stabil, jævnt betjent pumpeudløser og justerbar spraydyse.
  • Hvide polypropylen sprayflasker
  • Sprøjtedysen kan reguleres fra den fineste tåge (nebuliserende) til en præcis væskestråle
  • Rækkevidde: ca. 3 til 4 meter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 400 mL
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Ideel til sprøjtning af rengørings- eller desinfektionsmidler, især i svært tilgængelige områder, samt applikationer i tyndtlagskromatografi
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 5 Pakke
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Produkttype Sprayflaske
Vis mere Vis mindre
Kun til forskningsformål