Få mere at vide
VITLAB™ Polypropylen sprayflaske med ethanolpåtryk
Beskrivelse
- Gennemsigtig polypropylen sprayflaske
- Sprøjtedysen kan reguleres fra den fineste tåge (nebuliserende) til en præcis væskestråle
- Rækkevidde: ca. 3 til 4 meter
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Klarhed |
| Materiale | LDPE |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Kemisk etiket | Ethanol |
| Lukningsmateriale | LDPE |
| Lukkestørrelse | GL 32 |
| Lukketype | Skruelåg |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Produkttype | Sprayflaske |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?