Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen kugler til bad
Artikelnummer. 17591876 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Artikelnummer. Materiale
17591876 Polypropylen
1 options
Artikelnummer. 17591876
Et nyttigt alternativ til et låg, disse kugler minimerer fordampning og varmetab, mens de giver let adgang til kar i badet.
  • Særligt anvendelig til høje fartøjer
  • Låg eller lag af polypropylenkugler skal bruges mellem driftstemperaturer 60 °C og 100 °C og under stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Dække
Materiale Polypropylen
Mængde 300 kugler
Vægt (metrisk) 0.75 kg