Få mere at vide
Nickel Electro™ Polypropylen kugler
Artikelnummer. 11469489 Shop alle Nickel-Electro produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Clifton Vandbade
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11469489 Clifton Vandbade Pakke med 200
1 options
Artikelnummer. 11469489 Leverandør Nickel Electro™ Leverandørnr. BP0368
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.00 DKK
    419.97 DKK / Pakke med 200
    Spare 112.03 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Runde polypropylenkugler, der fungerer som et tæppelag oven på vandet.
  • Runde polypropylenkugler til ChilloBaths
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Clifton Vandbade
Type Perle
Materiale Polypropylen
Form Rund
Diameter (engelsk) 0,8 tommer.
Diameter (metrisk) 20 mm
Spænding 0/1 V