Få mere at vide
Chemsplash Polypropylenstrømper (par) Elastik ved åbning
Beskrivelse
40GSM polypropylen støvle
- 40GSM polypropylen materiale
- Elastik ved åbning
- 36 x 18 cm
- 10 par/pakning
- PFAS fri
Beskrivelse: Dette produkt er designet til brug i BRC godkendte arbejdsområder og den farmaceutiske industri. Den er lavet af 40GSM polypropylenmateriale og har en elastisk åbning for en sikker pasform. Størrelsen er 36 x 18 cm med 10 par pr. pakke. Denne støvle er PFAS-fri og sikrer sikkerhed og overensstemmelse med industristandarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Universal |
| Materiale | Polypropylen |
| Latex fri | Ja |
| Belægning | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukketype | Elastisk ankel |
| Sål Type | Almindelig |
| Dimensioner (L x B) | 36 x 18 cm |
| Vis mere |