Få mere at vide
Wheaton™ Hætteglas med snapring af polypropylen
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) | 0.5 mL |
| Inkluderer | Trykhætte/krympeforsegling |
| nr. pr. pakke | 1000 |
| Grundstil | Konisk |
| Lukningsmateriale | Aluminium, plast |
| Lukketype | Crimpforsegling eller snaphætte |
| Højde (metrisk) | 32 mm |
| Vis mere |