Få mere at vide
Cole-Parmer™ Engangsspatel af polypropylen, uigennemsigtig
Artikelnummer. p-8000599 Shop alle Cole-Parmer produkter
Længde (metrisk):
140 mm
222 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Artikelnummer. 11755219
Brand: Cole-Parmer™ 0626514
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reducer krydskontaminering med disse engangsspatler af polypropylen. Engangsspatler af polypropylen er ideelle til kemisk og biologisk materialeoverførsel, indsamling og manipulation. Spatler har både en scoop-ende og en spatelende.
  • Engangsspatler af polypropylen (PP).
  • Bruges som spatel, rørestang eller politimand
  • Den konturformede ende er brudsikker, selv når den udsættes for flydende nitrogen
  • Fleksibel nok til at passe ind i mange små beholdere til at skrabe eller indsamle prøver
  • Hul kerne reducerer varme- og kuldeoverførsel
  • Kan bruges med fortyndede syrer og baser
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Mængde 300 Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Scoop End, Spatel End
Farve Uigennemsigtig
Engangs Engangsbrug
Produkttype Spatel
Til brug med (applikation) Til kemisk og biologisk materialeoverførsel, indsamling og manipulation, brugt med fortyndede syrer og baser, reducere krydskontaminering
Materiale Polypropylen
Længde (metrisk) 140 mm