Beskrivelse
Reducer krydskontaminering med disse engangsspatler af polypropylen. Engangsspatler af polypropylen er ideelle til kemisk og biologisk materialeoverførsel, indsamling og manipulation. Spatler har både en scoop-ende og en spatelende.
- Engangsspatler af polypropylen (PP).
- Bruges som spatel, rørestang eller politimand
- Den konturformede ende er brudsikker, selv når den udsættes for flydende nitrogen
- Fleksibel nok til at passe ind i mange små beholdere til at skrabe eller indsamle prøver
- Hul kerne reducerer varme- og kuldeoverførsel
- Kan bruges med fortyndede syrer og baser
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 300 Pk. |
| Farve | Uigennemsigtig |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Spatel |
| Til brug med (applikation) | Til kemisk og biologisk materialeoverførsel, indsamling og manipulation, brugt med fortyndede syrer og baser, reducere krydskontaminering |
| Materiale | Polypropylen |
| Længde (metrisk) | 222 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |