Få mere at vide
Cole-Parmer™ Engangsspatel af polypropylen, uigennemsigtig
Artikelnummer. 11755219 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
140 mm
222 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11755219 140 mm Pakke med 300
11989698 222 mm Pakke med 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11755219 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0626514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    497.00 DKK
    464.61 DKK / Pakke med 300
    Spare 32.39 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Reducer krydskontaminering med disse engangsspatler af polypropylen. Engangsspatler af polypropylen er ideelle til kemisk og biologisk materialeoverførsel, indsamling og manipulation. Spatler har både en scoop-ende og en spatelende.
  • Engangsspatler af polypropylen (PP).
  • Bruges som spatel, rørestang eller politimand
  • Den konturformede ende er brudsikker, selv når den udsættes for flydende nitrogen
  • Fleksibel nok til at passe ind i mange små beholdere til at skrabe eller indsamle prøver
  • Hul kerne reducerer varme- og kuldeoverførsel
  • Kan bruges med fortyndede syrer og baser
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Mængde 300 Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Scoop End, Spatel End
Farve Uigennemsigtig
Engangs Engangsbrug
Produkttype Spatel
Til brug med (applikation) Til kemisk og biologisk materialeoverførsel, indsamling og manipulation, brugt med fortyndede syrer og baser, reducere krydskontaminering
Materiale Polypropylen
Længde (metrisk) 140 mm