Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen mikroskop diaspostere
Artikelnummer. 11714316 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Bredde (metrisk) Udvendig:
19 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
11714316 19 mm Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 11714316
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.20 DKK
    63.34 DKK / Pakke med 25
    Spare 7.86 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold dias sikkert og fri for skader. Polypropylen-mikroskop-objektglasforsendelser inkluderer kanalåbninger for at forhindre brud.
  • Polypropylenbeholdere rummer fem standardobjektglas (25 x 75 mm og 1 x 3 tommer)
  • Indvendig væg har slidsede kanaler for at holde dias adskilt og for at gøre fjernelse nemmere
  • Låget lukker sikkert for at holde objektglas sikkert.
  • Pakke med 25
  • Poster med sideåbning måler 81 x 19 x 31 mm
  • Engangs
Tekniske data
Mængde 25 Pk.
Bredde (metrisk) Udvendig 19 mm
Længde (engelsk) Eksteriør 3,2 tommer.
Bredde (engelsk) Udvendig 0,7 tommer
Inkluderer Slidsede kanaler
Længde (metrisk) Udvendig 81 mm
Farve Neutral
Højde (engelsk) Udvendig 1,2 tommer
Type Slide Mailer
Højde (metrisk) Udvendig 31 mm
Dimensioner (LxBxH) 81 x 19 x 31 mm
Volumen 5 dias