Få mere at vide
Polypropylene sheet, 6.36mm (0.25in) thick
Artikelnummer. 15432187
Skift visning
Mængde:
300 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432187 300 x 300 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15432187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045174.HB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 9003-07-0 | (C3H6)n | 354.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polypropylene sheet
Navn note 6.36mm (0.25 in.) thick
CAS 9003-07-0
Molekylær formel (C3H6)n
MDL nummer MFCD00084447
Synonym oxiranedodecanoic acid, 3-octyl-, cis, 12-2s,3r-3-octyloxiran-2-yl dodecanoic acid, polypropylene, 2-oxiranedodecanoic acid, 3-octyl-, 2r,3s-rel, oxiranedodecanoic acid, 3-octyl-, 2r,3s-rel, 3beta-octyloxirane-2beta-dodecanoic acid, 12-3-octyl-2-oxiranyl dodecanoic acid #, special for nanometer polypropylene pipe material
Mængde 300 x 300 mm
InChI nøgle NSYDMBURIUSUDH-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC(-*)C-*
IUPAC navn 12-[(2S,3R)-3-octyloxiran-2-yl]dodecanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 354.58
PubChem CID 76958