Få mere at vide
BD Polypropylene Sharps Container
Beskrivelse
- laboratory supplies
- Polypropylene
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1.5 L |
| Lukketype | Hinged Top |
| Engangs | Single-use |
| Højde (metrisk) | 205 mm |
| Længde (metrisk) | 165 mm |
| Bredde (metrisk) | 160 mm |
| Autoklaverbar | Autoclavable |