Få mere at vide
Brand™ Polypropylen-skilletragte med skruelåg og stophane
Artikelnummer. p-8010344 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10343561
Brand: Brand™ 140007
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen for høj klarhed for at hjælpe med iagttagelse af indholdet.
  • Med skruelåg af polypropylen
  • Med speciel konisk PTFE stophane med tilbageholdelsesanordning
  • Autoklaverbar til 121 °C
  • Sælges enkeltvis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Klar
Inkluderer Skruedæksel og stophane
Mængde 1/Pk.
Produkttype Skilletragt