Beskrivelse
- Med skruelåg af polypropylen
- Med speciel konisk PTFE stophane med tilbageholdelsesanordning
- Autoklaverbar til 121 °C
- Sælges enkeltvis
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Materiale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Klar |
| Inkluderer | Skruedæksel og stophane |
| Mængde | 1/Pk. |
| Produkttype | Skilletragt |