Få mere at vide
Brand™ Polypropylen-skilletragte med skruelåg og stophane
Artikelnummer. 10343561 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10343561 1000 ml Hver
10028380 125 ml Hver
10547271 250 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10343561 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 140007
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen for høj klarhed for at hjælpe med iagttagelse af indholdet.
  • Med skruelåg af polypropylen
  • Med speciel konisk PTFE stophane med tilbageholdelsesanordning
  • Autoklaverbar til 121 °C
  • Sælges enkeltvis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Klar
Inkluderer Skruedæksel og stophane
Mængde 1/Pk.
Produkttype Skilletragt